Tlačiť
4-(Isobutyro)thioanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: P-(methylthio)isobutyrophenone, 2-Methyl-1-[4-(methylsulphanyl)phenyl]propan-1-one
OR4659-100G OR4659-25G
APOSOR4659-100GEA 318.49 EUR
APOSOR4659-100G APOSOR4659-25G
4-(Isobutyro)thioanisole
4-(Isobutyro)thioanisole
Vzorec: C₁₁H₁₄OS
Teplota varu: 122…124 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 32…33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094661
Číslo CAS: 53207-58-2