Tlačiť
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2R,5R)-2,5-Hexanediol, (R,R)-(-)-2,5-Dihydroxy hexane, (2R,5R)-Hexane-2,5-diol
OR46574-1G OR46574-5G
APOSOR46574-1GEA 78.11 EUR
APOSOR46574-1G APOSOR46574-5G
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Mw: 118.18
Teplota tavenia: 52…54 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00142339
Číslo CAS: 17299-07-9