Tlačiť
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR46568-1G OR46568-5G
APOSOR46568-1GEA 122.74 EUR
APOSOR46568-1G APOSOR46568-5G
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Vzorec: C₈H₁₂Cl₂Pd
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012412
Číslo CAS: 12107-56-1
EINECS: 235-161-8