Tlačiť
Malonyl dichloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46548-10G OR46548-25G OR46548-100G
APOSOR46548-10GEA 0 EUR
APOSOR46548-10G APOSOR46548-25G APOSOR46548-100G
Malonyl dichloride
Malonyl dichloride
Vzorec: C₃H₂Cl₂O₂
Teplota varu: 53…55 °C/19mmHg
Hustota: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 47 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000735
Číslo CAS: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
OSN: 2920
ADR: 8+3,II