Tlačiť
2-Bromo-5-iodoaniline 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR46544-1G OR46544-250MG OR46544-5G
APOSOR46544-1GEA 83.03 EUR
APOSOR46544-1G APOSOR46544-250MG APOSOR46544-5G
2-Bromo-5-iodoaniline 96%
2-Bromo-5-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
Teplota tavenia: 70…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16038675
Číslo CAS: 111721-74-5