Tlačiť
5-Amino-2-methoxypyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4654-25G OR4654-100G
APOSOR4654-25GEA 26.55 EUR
APOSOR4654-25G APOSOR4654-100G
5-Amino-2-methoxypyridine 97%
5-Amino-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₈N₂O
Teplota varu: 85…90 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 29…31 °C
Hustota: 1,575 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006264
Číslo CAS: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8