Tlačiť
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR46538-25G OR46538-5G OR46538-1G
APOSOR46538-25GEA 198.68 EUR
APOSOR46538-25G APOSOR46538-5G APOSOR46538-1G
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₁₀H₅BrCl₂N₂
Mw: 303.97 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13151897
Číslo CAS: 146533-41-7