Tlačiť
1-Methylbenzimidazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Methyl-1H-benzimidazole
OR46520-10G OR46520-25G
APOSOR46520-10GEA 26.52 EUR
APOSOR46520-10G APOSOR46520-25G
1-Methylbenzimidazole 98%
1-Methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂
Mw: 132.16
Teplota varu: 154 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 59…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192275
Číslo CAS: 1632-83-3