Tlačiť
3-Bromothioanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromophenyl methyl sulphide, 1-Bromo-3-(methylthio)benzene
OR4652-100G OR4652-25G
APOSOR4652-100GEA 183.31 EUR
APOSOR4652-100G APOSOR4652-25G
3-Bromothioanisole
3-Bromothioanisole
Vzorec: C₇H₇BrS
Teplota varu: 124…125 °C/10mmHg
Hustota: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00041395
Číslo CAS: 33733-73-2
OSN: 3334
ADR: 9,III