Tlačiť
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 6-chloro-5-methoxynicotinate
OR46512-1G OR46512-500MG
APOSOR46512-1GEA 111.91 EUR
APOSOR46512-1G APOSOR46512-500MG
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₃
Mw: 201.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16659999
Číslo CAS: 915107-31-2