Tlačiť
Furan-2,5-diyldimethanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Furandimethanol, 5-(Hydroxymethyl)furfuryl Alcohol
OR46504-10G OR46504-5G OR46504-25G OR46504-100G OR46504-500G
APOSOR46504-10GEA 102.94 EUR
APOSOR46504-10G APOSOR46504-5G APOSOR46504-25G APOSOR46504-100G APOSOR46504-500G
Furan-2,5-diyldimethanol 97%
Furan-2,5-diyldimethanol
Vzorec: C₆H₈O₃
Mw: 128.13 g/mol
Teplota varu: 95…120 °C/0.4mmHg
Teplota tavenia: 74…77 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003253
Číslo CAS: 1883-75-6