Tlačiť
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR46503-25G OR46503-100G
APOSOR46503-25GEA 24.91 EUR
APOSOR46503-25G APOSOR46503-100G
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
Vzorec: C₈H₈O₅
Mw: 184.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00092317
Číslo CAS: 4282-32-0