Tlačiť
3-Amino-2-cyclohexen-1-one 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4645-100G OR4645-25G OR4645-5G
APOSOR4645-100GEA 116.33 EUR
APOSOR4645-100G APOSOR4645-25G APOSOR4645-5G
3-Amino-2-cyclohexen-1-one 95%
3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Vzorec: C₆H₉NO
Teplota tavenia: 129…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013783
Číslo CAS: 5220-49-5
EINECS: 226-014-9