Tlačiť
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, (3S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
OR4636-25G OR4636-5G OR4636-100G
APOSOR4636-25GEA 101.48 EUR
APOSOR4636-25G APOSOR4636-5G APOSOR4636-100G
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Mw: 186.26 g/mol
Teplota tavenia: 76…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143194
Číslo CAS: 122536-76-9