Tlačiť
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
OR4635-25G OR4635-5G
APOSOR4635-25GEA 81.31 EUR
APOSOR4635-25G APOSOR4635-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Mw: 186.25 g/mol
Teplota varu: 243…244 °C
Hustota: 1.098 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03419272
Číslo CAS: 147081-49-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 III