Tlačiť
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
OR4634-1G OR4634-25G OR4634-5G
APOSOR4634-1GEA 24.91 EUR
APOSOR4634-1G APOSOR4634-25G APOSOR4634-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Mw: 186.25 g/mol
Teplota varu: 216…217 °C
Hustota: 1.067 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03419271
Číslo CAS: 147081-44-5
OSN: 2810
ADR: 6.1 III