Tlačiť
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (R)-N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amine
OR4630-5G OR4630-1G
APOSOR4630-5GEA 380.67 EUR
APOSOR4630-5G APOSOR4630-1G
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Teplota varu: 166 °C
Hustota: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 51,7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191347
Číslo CAS: 132958-72-6
OSN: 2734
ADR: 8+3,II