Tlačiť
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
OR4629-1G OR4629-5G
APOSOR4629-1GEA 84.64 EUR
APOSOR4629-1G APOSOR4629-5G
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Teplota varu: 160…164 °C
Hustota: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00191348
Číslo CAS: 132883-44-4
OSN: 2734
ADR: 8+3,II