Tlačiť
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (R)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, (R)-3-Hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
OR4626-10G OR4626-25G
APOSOR4626-10GEA 174.09 EUR
APOSOR4626-10G APOSOR4626-25G
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec: C₅H₁₁NO
Teplota varu: 103…106 °C/35mmHg
Hustota: 0,921 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788747
Číslo CAS: 104641-60-3