Tlačiť
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46250-1G OR46250-5G
APOSOR46250-1GEA 99.48 EUR
APOSOR46250-1G APOSOR46250-5G
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 95%
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride
Vzorec: C₄H₆Cl₂N₂Pd
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013122
Číslo CAS: 14592-56-4
EINECS: 238-637-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III