Tlačiť
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Aza-1H-benzoimidazole, 5-Azabenzimidazole
OR46225-1G OR46225-5G OR46225-25G
APOSOR46225-1GEA 33.17 EUR
APOSOR46225-1G APOSOR46225-5G APOSOR46225-25G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₆H₅N₃
Teplota tavenia: 168…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051808
Číslo CAS: 272-97-9