Tlačiť
4-Ethoxybenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Ethoxyphenyl)methanol
OR46213-10G OR46213-50G OR46213-100G
APOSOR46213-10GEA 38.17 EUR
APOSOR46213-10G APOSOR46213-50G APOSOR46213-100G
4-Ethoxybenzyl alcohol 98%
4-Ethoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Mw: 152.19
Teplota varu: 272…274 °C
Teplota tavenia: 32…34 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004655
Číslo CAS: 6214-44-4
EINECS: 228-283-8