Tlačiť
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazolium chloride, IPr.HCl
OR46211-25G OR46211-5G
APOSOR46211-25GEA 170.08 EUR
APOSOR46211-25G APOSOR46211-5G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride 97%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Vzorec: C₂₇H₃₇ClN₂
Teplota tavenia: 278 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02684545
Číslo CAS: 250285-32-6