Tlačiť
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine, 3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine, 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinamine
OR46206-25G OR46206-5G
APOSOR46206-25GEA 539.15 EUR
APOSOR46206-25G APOSOR46206-5G
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₄BrClN₂
Mw: 207.46
Teplota tavenia: 148…153 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09263478
Číslo CAS: 215364-85-5