Tlačiť
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-6-bromo-4-methylpyridine
OR46205-1G OR46205-5G OR46205-10G
APOSOR46205-1GEA 24.91 EUR
APOSOR46205-1G APOSOR46205-5G APOSOR46205-10G
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Mw: 187.05 g/mol
Teplota tavenia: 115…116 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11036206
Číslo CAS: 73895-98-4