Tlačiť
Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR46202-25G OR46202-5G
APOSOR46202-25GEA 54.15 EUR
APOSOR46202-25G APOSOR46202-5G
Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate 97+%
Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Teplota varu: 110 °C/0,23mmHg
Teplota tavenia: 55…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060695
Číslo CAS: 76469-88-0