Tlačiť
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46201-5G OR46201-100G OR46201-25G OR46201-1G
APOSOR46201-5GEA 91.46 EUR
APOSOR46201-5G APOSOR46201-100G APOSOR46201-25G APOSOR46201-1G
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₉BrO₂S
Teplota tavenia: 82…86 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00185849
Číslo CAS: 53606-06-7
OSN: 3261
ADR: 8,III