Tlačiť
(S)-2-Methylpyrrolidine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR4618-25G OR4618-5G
APOSOR4618-25GEA 745.29 EUR
APOSOR4618-25G APOSOR4618-5G
(S)-2-Methylpyrrolidine 95%
(S)-2-Methylpyrrolidine
Vzorec: C₅H₁₁N
Teplota varu: 97…99 °C
Hustota: 0,834 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 7,2 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07779425
Číslo CAS: 59335-84-1
OSN: 2924
ADR: 3+8,II