Tlačiť
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-2-Methylpyrrolidine
OR4617-1G OR4617-5G
APOSOR4617-1GEA 187.32 EUR
APOSOR4617-1G APOSOR4617-5G
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
Vzorec: C₅H₁₁N
Teplota varu: 97…99 °C/744mmHg
Hustota: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07783026
Číslo CAS: 41720-98-3
OSN: 2925
ADR: 4.1+8,II