Tlačiť
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
OR4615-1G OR4615-250MG
APOSOR4615-1GEA 43.32 EUR
APOSOR4615-1G APOSOR4615-250MG
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Teplota varu: 61…62 °C/40mmHg
Hustota: 0,932 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010408
Číslo CAS: 63126-47-6
OSN: 1993
ADR: 3,III