Tlačiť
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-6-nitro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromo-3-nitrotoluene
OR4613-5G OR4613-1G OR4613-25G
APOSOR4613-5GEA 181.71 EUR
APOSOR4613-5G APOSOR4613-1G APOSOR4613-25G
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₂
Mw: 231.05
Teplota tavenia: 143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052919
Číslo CAS: 77811-44-0