Tlačiť
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46120-1G OR46120-250MG
APOSOR46120-1GEA 136.59 EUR
APOSOR46120-1G APOSOR46120-250MG
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Mw: 198.0200 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09834585
Číslo CAS: 90993-26-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III