Tlačiť
4-Formyl-2-methoxypyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxypyridine-4-carbaldehyde, 2-Methoxyisonicotinaldehyde
OR46110-1G OR46110-5G
APOSOR46110-1GEA 53.35 EUR
APOSOR46110-1G APOSOR46110-5G
4-Formyl-2-methoxypyridine 98%
4-Formyl-2-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota tavenia: 36 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06410680
Číslo CAS: 72716-87-1