Tlačiť
2,6-Dichloro-3-formylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46107-25G OR46107-5G OR46107-1G
APOSOR46107-25GEA 62.58 EUR
APOSOR46107-25G APOSOR46107-5G APOSOR46107-1G
2,6-Dichloro-3-formylpyridine
2,6-Dichloro-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO
Teplota varu: 95 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 74…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07369746
Číslo CAS: 55304-73-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III