Tlačiť
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Chloro-3-methoxyphenyl)boronic acid
OR46099-1G OR46099-25G OR46099-5G
APOSOR46099-1GEA 24.95 EUR
APOSOR46099-1G APOSOR46099-25G APOSOR46099-5G
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₃
Teplota tavenia: 232…234 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01318965
Číslo CAS: 89694-47-3