Tlačiť
2,6-Dibromonaphthalene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46098-1G OR46098-25G OR46098-5G
APOSOR46098-1GEA 29.84 EUR
APOSOR46098-1G APOSOR46098-25G APOSOR46098-5G
2,6-Dibromonaphthalene 99%
2,6-Dibromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
Teplota tavenia: 158…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01026462
Číslo CAS: 13720-06-4
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III