Tlačiť
2,4-Dimethyl-oxazole-5-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR46096-10G OR46096-1G OR46096-5G
APOSOR46096-10GEA 157.82 EUR
APOSOR46096-10G APOSOR46096-1G APOSOR46096-5G
2,4-Dimethyl-oxazole-5-carboxylic acid
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₃
Mw: 141.13 g/mol
Teplota tavenia: 242 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06011090
Číslo CAS: 2510-37-4