Tlačiť
5-Methoxy-2-methylindole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
OR46076-25G OR46076-5G
APOSOR46076-25GEA 296.82 EUR
APOSOR46076-25G APOSOR46076-5G
5-Methoxy-2-methylindole 97%
5-Methoxy-2-methylindole
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Mw: 161.2
Teplota varu: 145
Teplota tavenia: 85…88 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005620
Číslo CAS: 1076-74-0