Tlačiť
Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-CHLORO-4-(METHOXYCARBONYL)BENZONITRILE, Methyl 3-chloro-4-cyanobenzoate, 3-CHLORO-4-CYANO-BENZOIC ACID METHYL ESTER
OR46071-100MG OR46071-250MG OR46071-1G
APOSOR46071-100MGEA 96.54 EUR
APOSOR46071-100MG APOSOR46071-250MG APOSOR46071-1G
Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate 98%
Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate
Vzorec: C₉H₆ClNO₂
Mw: 195.602 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12756074
Číslo CAS: 214759-66-7