Tlačiť
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoic acid
OR46070-1G OR46070-5G OR46070-25G OR46070-10G
APOSOR46070-1GEA 43.32 EUR
APOSOR46070-1G APOSOR46070-5G APOSOR46070-25G APOSOR46070-10G
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₅BrClNO₂
Teplota tavenia: 225…229 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04035658
Číslo CAS: 41198-02-1