Tlačiť
3-Methylcrotonic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylbut-2-enoic acid
OR46069-25G OR46069-100G
APOSOR46069-25GEA 24.91 EUR
APOSOR46069-25G APOSOR46069-100G
3-Methylcrotonic acid 98%
3-Methylcrotonic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Mw: 100.12
Teplota varu: 194…195 °C
Teplota tavenia: 65…70 °C
Hustota: 1.969 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 93.4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004366
Číslo CAS: 541-47-9
OSN: 3261
ADR: 8 III