Tlačiť
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR46067-25G OR46067-5G OR46067-1G
APOSOR46067-25GEA 219.01 EUR
APOSOR46067-25G APOSOR46067-5G APOSOR46067-1G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol
Vzorec: C₅H₈N₂O
Teplota varu: 140…145 °C/0,3mmHg
Teplota tavenia: 54…55 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03419343
Číslo CAS: 180207-57-2