Tlačiť
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 6-chloro-3,5-diaminopyrazine-2-carboxylate, Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
OR46066-25G OR46066-5G
APOSOR46066-25GEA 73 EUR
APOSOR46066-25G APOSOR46066-5G
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₇ClN₄O₂
Teplota tavenia: 211…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01928388
Číslo CAS: 1458-01-1
EINECS: 215-946-1