Tlačiť
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR46050-1G OR46050-5G OR46050-10G OR46050-25G
APOSOR46050-1GEA 41.72 EUR
APOSOR46050-1G APOSOR46050-5G APOSOR46050-10G APOSOR46050-25G
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 98%
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClNO
Teplota tavenia: 155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234255
Číslo CAS: 30818-28-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III