Tlačiť
2,4-Dimethoxybenzylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
OR46045-100G OR46045-250G OR46045-25G
APOSOR46045-100GEA 140.79 EUR
APOSOR46045-100G APOSOR46045-250G APOSOR46045-25G
2,4-Dimethoxybenzylamine 95%
2,4-Dimethoxybenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Mw: 167.21
Teplota varu: 143 °C/15mmHg
Hustota: 1.113 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052393
Číslo CAS: 20781-20-8
OSN: 2735
ADR: 8 III