Tlačiť
3-Indolylglyoxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Indol-3-yl(oxo)acetic acid, 3-Indoleglyoxylic Acid
OR46044-1G OR46044-5G
APOSOR46044-1GEA 91.33 EUR
APOSOR46044-1G APOSOR46044-5G
3-Indolylglyoxylic acid
3-Indolylglyoxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Mw: 189.17
Teplota tavenia: 217 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005625
Číslo CAS: 1477-49-2
EINECS: 216-029-9