Tlačiť
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR46035-100G OR46035-25G OR46035-5G
APOSOR46035-100GEA 488.17 EUR
APOSOR46035-100G APOSOR46035-25G APOSOR46035-5G
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrClO
Teplota tavenia: 78…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00266792
Číslo CAS: 64622-16-8