Tlačiť
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloronicotinaldehyde
OR46034-1G OR46034-5G
APOSOR46034-1GEA 26.55 EUR
APOSOR46034-1G APOSOR46034-5G
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₄ClNO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04112523
Číslo CAS: 114077-82-6