Tlačiť
Diethyl dibromomalonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46029-100G OR46029-25G
APOSOR46029-100GEA 103.09 EUR
APOSOR46029-100G APOSOR46029-25G
Diethyl dibromomalonate
Diethyl dibromomalonate
Vzorec: C₇H₁₀Br₂O₄
Mw: 317.96
Teplota varu: 108…110 °C/4mmHg
Hustota: 1.68 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015154
Číslo CAS: 631-22-1
EINECS: 211-151-9
OSN: 1760
ADR: 8 III