Tlačiť
2-Tolualdehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
OR46026-100G OR46026-1KG OR46026-500G OR46026-25G
APOSOR46026-100GEA 49.74 EUR
APOSOR46026-100G APOSOR46026-1KG APOSOR46026-500G APOSOR46026-25G
2-Tolualdehyde 98%
2-Tolualdehyde
Vzorec: C₈H₈O
Teplota varu: 199…200 °C
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 1,037 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003338
Číslo CAS: 529-20-4
EINECS: 208-452-2